Få mere at vide
BINDER™ Hylde, forstærket
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre KT 115, KT 170
BINDER Kamre KT 53
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forstærket
- Placeret på nederste niveau
- Maksimal belastning på 45 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hylde, forstærket - placeret i bundniveau, max. belastning 45 kg, med ekstra tilbehør til betjening af rysteapparat, røreapparat eller rulleflaskesystem |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre KT 53 |
| Holder | Maks. belastning på 67 kg |
| Materiale | Stål |
| Type | Forstærket hylde |