Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hjælpeklemmer med fast position
Artikelnummer. p-6837026 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
69 mm
77 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11765399
Brand: Cole-Parmer™ 0802200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at holde apparatet i en fast 90 graders vinkel nær laboratoriets ramme, hvor der ikke kræves justering efter opsætning. Cole-Parmer™ Fixed-Position Utility Clamps er ideelle til præcis justering af buretter, termometre og reflukskondensatorer.
Klemmer leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk. Vælg en enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor den ene krog eller ''finger'' justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær, eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil. Dobbelte justeringsklemmer giver større fleksibilitet over et bredere område. Ved hjælp af fingerskruer kan krogene nemt justeres over et bredere område. Klemmer inkluderer et integreret stik, der accepterer stænger op til 0,75 tommer. (19 mm) i diameter. Der skal tilkøbes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (udstyr) Burette
Til brug med (applikation) Bruges til at holde apparater på en fast 90° vinkel nær laboratoriets ramme, hvor der ikke kræves justering efter opsætning
Diameter (metrisk) 77 mm
Længde (metrisk) 13.3
Størrelse Medium