Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hjælpeklemmer med fast position
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
69 mm
77 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Klemmer leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk. Vælg en enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor den ene krog eller ''finger'' justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær, eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil. Dobbelte justeringsklemmer giver større fleksibilitet over et bredere område. Ved hjælp af fingerskruer kan krogene nemt justeres over et bredere område. Klemmer inkluderer et integreret stik, der accepterer stænger op til 0,75 tommer. (19 mm) i diameter. Der skal tilkøbes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Utility klemme |
| Materiale | Forniklet zink |
| Til brug med (udstyr) | Burette |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at holde apparater på en fast 90° vinkel nær laboratoriets ramme, hvor der ikke kræves justering efter opsætning |
| Diameter (metrisk) | 77 mm |
| Længde (metrisk) | 13.3 |
| Størrelse | Medium |