Få mere at vide
Thermo Scientific™ Faste nålesprøjter til GC-instrumenter Artikelnummer.: 10721724
Thermo Scientific™ Faste nålesprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10721724 Shop alle Thermo Scientific produkter
10μ l, 23 G, TriPlus, AS2000 Autosampler, Hver
Volumen (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
25 G
26 G
26s G
Til brug med (udstyr):
AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplere
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplere
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplere
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10721724
Brand: Thermo Scientific™ 36520061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få nøjagtige, reproducerbare resultater fra disse sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere.
Få nøjagtige, reproducerbare sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere. Vælg mellem en række størrelser, typer og autosampler-kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med hvid skala bagside for nem aflæsning og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
  • Keglespids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 uL; 23 gauge; 80 mm L
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 80 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 80 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) TriPlus, AS2000 Autosampler
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Faste nålesprøjter til GC-instrumenter >