Få mere at vide
Thermo Scientific™ Faste nålesprøjter til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få nøjagtige, reproducerbare resultater fra disse sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere.
Få nøjagtige, reproducerbare sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere. Vælg mellem en række størrelser, typer og autosampler-kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med hvid skala bagside for nem aflæsning og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
- Borosilikatglas med metalflanger
- Nåle og stempler er af rustfrit stål
- Feltprøvet sprøjtedesign
- Keglespids
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 5 uL; 26 gauge; 50 mm L; For TriPlus |
Nålemåler | 26 G |
Længde (metrisk) | 50 mm |
Produkttype | GC Autosampler sprøjte, fast nål |
Engangs | Genanvendelig |
Volumen (metrisk) | 5μ L |
Længde (metrisk) nål | 50 mm |
Nålespids stil | Kegle |
Til brug med (udstyr) | TriPlus Autosampler |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.