Få mere at vide
Thermo Scientific™ Faste nålesprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10374653 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
25 g
26 G
26'ere G
Til brug med (udstyr):
AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplere
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplere
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplere
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10374653 10μ l 25 g TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler Hver
10512265 5μ L 26 G AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplere Hver
10197854 10μ l 23 til 26 G TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplere Hver
10384653 10μ l 26 G TriPlus, AS2000 Autosampler Hver
10527694 5μ L 26 G TriPlus Autosampler Hver
10746173 10μ l 23 G AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler Hver
10721724 10μ l 23 G TriPlus, AS2000 Autosampler Hver
10364083 5μ L 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere Hver
10029192 10μ l 26 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere Pakke med 6
10206824 10μ l 26 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere Hver
10361505 0,5μ L 23 G AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplere Hver
10025744 10μ l 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplere Pakke med 6
13456806 5μ L 26'ere G TriPlus RSH Autosampler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10374653 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36500525
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få nøjagtige, reproducerbare resultater fra disse sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere.
Få nøjagtige, reproducerbare sprøjter med fast nåle til Thermo Scientific™ og Agilent GC autosamplere. Vælg mellem en række størrelser, typer og autosampler-kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med hvid skala bagside for nem aflæsning og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
  • Keglespids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 uL; 25 gauge; 50 mm L
Nålemåler 25 g
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Mængde Hver
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.