Beskrivelse
Sprøjte til Thermo RSH autosampler
- Udviklet til pålidelig laboratoriepræstation og ensartede resultater
- Fremstillet for at opfylde Thermo Scientific kvalitetsstandarder
- Designet til kompatibilitet med almindelige laboratorieinstrumenter og arbejdsgange
- Hjælper med at forbedre reproducerbarhed og prøveintegritet
- Velegnet til forskning, analytisk og rutinemæssig laboratorieanvendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde) |
| Nålemåler | 22 G |
| Produkttype | sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 1μ L |
| Til brug med (udstyr) | CTC PAL flydende autosampler |
| Tilslutningstype | Fast, tilspidset nål |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |