Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fast-nål, Gastæt GC-sprøjte, Pk. af 6
Artikelnummer. 15284563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15284563 10μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 15284563 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365D0626
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Thermo Scientific™ Sprøjter til GC-instrumenter er designet til at give forbedret holdbarhed, klarhed og nøjagtighed ved prøveintroduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 23 til 26 G
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC Instrumenter