Få mere at vide
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. p-4682053
Nålemåler:
22 G
23 G
25 G
26 G
Længde (engelsk) Nål:
1,96 tommer.
2''
3,14 tommer.
Model-:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Mængde:
1 stk.
6 Pk.
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15258443
Brand: Trajan™ 0019821
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,018 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-BT-5/0.47C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo AS3000, AS2000
Tilslutningstype Fast