Få mere at vide
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 15288463
Nålemåler:
22 G
23 G
25 g
26 G
Længde (engelsk) Nål:
1,96 tommer.
2''
3,14 tommer.
Model-:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15288463
Brand: Trajan™ 0029891
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 3,14 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 10F-BT-8/0,63C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo AS2000
Tilslutningstype Fast