Få mere at vide
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,025 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-BT-GT-5/0,63C |
| Mængde | 1 stk. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Vis mere |