Få mere at vide
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments
Nålemåler:
22 G
23 G
25 g
26 G
Længde (engelsk) Nål:
1,96 tommer.
2''
3,14 tommer.
Model-:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,018 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-BT-GT-5/0,47C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Vis mere |