Få mere at vide
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments
Artikelnummer. 15208463
Skift visning
Nålemåler:
22 G
23 G
25 g
26 G
Længde (engelsk) Nål:
1,96 tommer.
2''
3,14 tommer.
Model-:
10F-BT-5/0,5C
10F-BT-8/0,47C
10F-BT-8/0,63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0,47C
10F-BT-GT-5/0,63C
5F-BT-5/0,47C
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Længde (engelsk) Nål Model- Mængde Pakningsstørrelse
15208463 25 g 1,96 tommer. 10F-BT-5/0,5C Ea. Hver
15258443 26 G 1,96 tommer. 5F-BT-5/0,47C Ea. Hver
15228463 26 G 1,96 tommer. 10F-BT-GT-5/0,47C Ea. Hver
15298463 26 G 3,14 tommer. 10F-BT-8/0,47C 1 stk. Hver
15278463 23 G 2'' 10F-BT-GT-5/0,63C 1 stk. Hver
15288463 23 G 3,14 tommer. 10F-BT-8/0,63C Ea. Hver
15218463 26 G 1,96 tommer. 10F-BT-GT-5/0,47C 6 pakker Pakke med 6
16672572 22 G 3,14 tommer. 10F-BT-8/22C Ea. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15208463 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0029671
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) ydre nål 0,019 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.5 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 10F-BT-5/0,5C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific instrumenter AS3000, AS2000, AS200/800
Tilslutningstype Fast