Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Artikelnummer. p-4525916 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
50μ l
100μ l
250 μL
250μ L
Nålemåler:
23 G
23 til 26s G
26 G
31 G
Mængde:
6 Pk.
Ea.
Nålespids stil:
Cone
Kegle
Side hul
Conditionnement:
Hver
Pakke med 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10177654
Marque: Thermo Scientific™ 365C0956
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Borosilikatglas med metalflanger
  • Nåle og stempler er af rustfrit stål
  • Feltprøvet sprøjtedesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale Rustfrit stål (nål), Rustfrit stål (stempel)
Oversigt 23 gauge; 5 uL; 42m længde; 6/Pk.
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Mængde 6 Pk.
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC Instrumenter
Tilslutningstype Fast
Afficher plus Afficher moins
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis