Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Artikelnummer. 17864961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
50μ l
100μ l
250 μl
250μ L
Nålemåler:
23 G
23 til 26s G
26 G
31 G
Mængde:
6 pakker
Ea.
Enhed
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Mængde Nålespids stil unitSize
17864961 50μ l 23 G Ea. Kegle -
10177654 5μ L 23 G 6 pakker Kegle Pakke med 6
10299254 5μ L 23 til 26s G Ea. Kegle Hver
10188044 5μ L 23 til 26s G 6 pakker Kegle Pakke med 6
10641406 250 μl 26 G Enhed Kegle Hver
10658525 100μ l 23 G Ea. Kegle Hver
10350925 100μ l 23 G Ea. Side hul Hver
10793877 250μ L 23 G Ea. Side hul Hver
10524275 10μ l 31 G Ea. Kegle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17864961 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365G1503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Manuelle sprøjter i industristandardstørrelse
  • Hvid skala bagside for nem læsning
  • Opløsningsmiddelbestandige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) AI/AS 1610 Autosampler
Tilslutningstype Aftagelig
Erstatningsnål 36550040 (sidehul), 36566485 (kegle)
PTFE tippet stempel Ja
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.