Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
- Manual syringes in industry-standard size
- White scale backing for easy reading
- Solvent-resistant markings
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 36500490 |
Nålemåler | 26 G |
Produkttype | Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle |
Engangs | Reusable |
Mængde | Ea. |
Volumen (metrisk) | 250 μL |
Længde (metrisk) nål | 80 mm |
Nålespids stil | Cone |
Til brug med (udstyr) | TriPlus, AS2000 Autosampler |
Tilslutningstype | Removable |
Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.