Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
- Borosilikatglas med metalflanger
- Nåle er af rustfrit stål
- Stempler er PTFE
- Feltprøvet sprøjtedesign
Tekniske data
Tekniske data
Materiale | PTFE (stempel), Rustfrit stål (nål) |
Oversigt | Gastæt; 10 uL; 75 mm L; 31 gauge manuel aftagelig |
Nålemåler | 31 G |
Længde (metrisk) | 75 mm |
Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål |
Engangs | Genanvendelig |
Mængde | Ea. |
Volumen (metrisk) | 10μ l |
Længde (metrisk) nål | 75 mm |
Nålespids stil | Kegle |
Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.