Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10350925 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
50μ l
100μ l
250 μL
250μ L
Nålemåler:
23 G
23 til 26s G
26 G
31 G
Mængde:
6 Pk.
Ea.
Nålespids stil:
Cone
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10350925
Brand: Thermo Scientific™ 36520050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
  • Manuelle sprøjter i industristandardstørrelse
  • Hvid skala bagside for nem læsning
  • Opløsningsmiddelbestandige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 36520050
Nålemåler 23 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Engangs Genanvendelig
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) TriPlus, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Tilslutningstype Aftagelig
Erstatningsnål 36550040
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.