Få mere at vide
Thermo Scientific™ Autosampler-sprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Autosamplersprøjter med aftagelig nål til GC-instrumenter er nøjagtige og reproducerbare over en række volumener.
- Borosilikatglas med metalflanger
- Nåle og stempler er af rustfrit stål
- Feltprøvet sprøjtedesign
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (nål), Rustfrit stål (stempel) |
| Oversigt | 23 gauge; 5 uL; 42m længde; 6/Pk. |
| Nålemåler | 23 G |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte, fast nål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Mængde | 6 pakker |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.