Beskrivelse
- HILED-moduler giver billedbehandling til fluorescensapplikationer.
- Vælg mellem seks muligheder lige fra UV til IR lys.
- Hvert modul har et smalt båndpasfilter for at minimere krydstale mellem forskellige bølgelængder, hvilket gør det ideelt til multipleksing med fluorescerende geler eller blots.
- Syngene GBox kemisystemer er alle kompatible med disse moduler.
- De nye HILED-moduler tilbyder reduceret eksponeringstid, forlænget LED-levetid og et 20 x 20 cm visningsområde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Syngene Gel Doc |
| Til brug med (applikation) | Billeddannelse af DNA-geler og multipleksing |
| Farve | Rød, grøn, blå, infrarød, fjernrød |
| Produkttype | HILEDS i rød, grøn, blå, infrarød og langt rød |