Få mere at vide
Eppendorf™ Fast vinkel QuickLock™ Rotor med plastlåg
Artikelnummer. 13216938 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
48 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13216938
Brand: Eppendorf™ 5427755004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Centrifuge 5430 og Centrifuge 5430 R
  • Eppendorf QuickLock rotorer lukker med kun 1/4 omgang
  • Sparer tid ved daglig brug
  • Fjerner gentagen stress fra dit håndled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model: F-45-48-11, Inkluderer låg
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 48 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 18,210 x g
Maks. Hastighed 12,700 rpm
Til brug med (udstyr) 5430/5430R Centrifuger
Vinkel Fast
Inkluderer Grundlæggende plastlåg
Antal steder 48