Få mere at vide
Eppendorf™ Fastvinklede rotorer til Concentrator Plus Centrfuge
Artikelnummer. 10572264 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
36 x 3,0/5,0 mL fladbundede rør
48 x 1,5/2 ml
70 x 1,5/2 ml
72 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10572264 36 x 3,0/5,0 mL fladbundede rør Hver
10504843 48 x 1,5/2 ml Hver
10184313 72 x 0,5 ml Hver
10115802 70 x 1,5/2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10572264 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5490035003
Til brug med Concentrator Plus Centrifuge
  • Eppendorf Concentrator plus er designet med kunden i tankerne for at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model: F-45-36-15
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 36 x 3,0/5,0 mL fladbundede rør
Til brug med (udstyr) Koncentrator Plus Centrifuge
Vinkel Fast
Inkluderer Uden låg
Antal steder 36