Få mere at vide
Eppendorf™ Fastvinklede rotorer til Concentrator Plus Centrfuge
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
36 x 3,0/5,0 mL fladbundede rør
48 x 1,5/2 ml
70 x 1,5/2 ml
72 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Eppendorf Concentrator plus er designet med kunden i tankerne for at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Model: F-45-72-8 |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 72 x 0,5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Koncentrator Plus Centrifuge |
| Vinkel | Fast |
| Inkluderer | Uden låg |
| Antal steder | 72 |