Få mere at vide
Eppendorf™ Fast vinkelrotor uden låg til bordcentrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Maks. RCF:
1,770 x g
1,840 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Rotor F-45-18-17-Cryo
- Maksimal hastighed: 1.840 x g (4.400 rpm)
- Stille centrifugering selv uden rotordåg
- Centrifugering af 1 til 2 ml Cryo-rør° (maks. 13mm dia., brug med adapter) og rør
- med skruelåg (maks. 17 mm dia., ingen adapter påkrævet)
- Rotor og adaptere kan autoklaveres (121 °C, 20 min.)
Rotor F-45-24-11
- Maksimal hastighed: 1.770 x g (4.400 rpm)
- Fastvinklet rotor til 24 x 1,5/2,0 mL rør
- Stille centrifugering selv uden rotordåg
- Adaptere fås som ekstraudstyr til: 0,2 ml PCR-rør (5425 715.005); 0,4 ml centrifugerør (5425 717,008); 0,5mL mikroreagensglas og Microtainer™ rør (5425 716.001)
- Rotor og adaptere kan autoklaveres (121 °C, 20 min.)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Maks. RCF | 1,840 x g |
| Maks. Hastighed | 4,400 rpm |
| Til brug med (udstyr) | F-45-18-17 |