Få mere at vide
Eppendorf™ Fast vinkelrotor uden låg til bordcentrifuge
Artikelnummer. 10386602 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Maks. RCF:
1.770 x g
1.840 x g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. RCF unitSize
10386602 1.840 x g Hver
10663493 1.770 x g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386602 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702747009
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rotorer til Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. 5702-familien af lavhastigheds-generelle centrifuger er specielt designet til at imødekomme kravet om lav- til mellemkapacitets klinisk forskning og cellekulturlaboratorier.
  • Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Maksimal hastighed: 1.840 x g (4.400 rpm)
  • Stille centrifugering selv uden rotordåg
  • Centrifugering af 1 til 2 ml Cryo-rør° (maks. 13mm dia., brug med adapter) og rør
  • med skruelåg (maks. 17 mm dia., ingen adapter påkrævet)
  • Rotor og adaptere kan autoklaveres (121 °C, 20 min.)
  • Rotor F-45-24-11
  • Maksimal hastighed: 1.770 x g (4.400 rpm)
  • Fastvinklet rotor til 24 x 1,5/2,0 mL rør
  • Stille centrifugering selv uden rotordåg
  • Adaptere fås som ekstraudstyr til: 0,2 ml PCR-rør (5425 715.005); 0,4 ml centrifugerør (5425 717,008); 0,5mL mikroreagensglas og Microtainer™ rør (5425 716.001)
  • Rotor og adaptere kan autoklaveres (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor med fast vinkel
Maks. RCF 1.840 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Til brug med (udstyr) F-45-18-17