Få mere at vide
Eppendorf™ Fast vinkelrotor med låg til bordcentrifuge
Artikelnummer. 10798571 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Fast vinkel rotor med låg
Fast vinkelrotor med aerosoltæt låg
Vinkel:
34°
45°
Inkluderer:
30 x 1,5 ml spande
6 x 85 ml spande
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Vinkel Inkluderer Pakningsstørrelse
10798571 Fast vinkel rotor med låg 45° 30 x 1,5 ml spande Hver
10161151 Fast vinkelrotor med aerosoltæt låg 45° 30 x 1,5 ml spande Hver
10344751 Fast vinkel rotor med låg 34° 6 x 85 ml spande Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10798571 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804715004
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Brug denne højhastighedsrotor til molekylære applikationer i rør fra 0,2 til 85 ml. Eppendorf™ Fixed Angle Rotorer er kompatible med centrifuger 5804, 5804 R, 5810 og 5810 R.
  • For 6x 85 ml rør
  • Inkluderer rotordåg
  • Maks. hastighed: 18.500x g (12.000 rpm) i Centrifuge 5810 R eller 15.500x g (11.000 rpm) i 5804/5804 R/5810
  • Lav rotorvægt (3,2 kg) for nem håndtering
  • 34° borehulsvinkel reducerer pilleudstryk langs rørvæggen
  • Anodiseret aluminium for høj kemikalieresistens
  • Rotor, låg og adaptere kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Fast vinkel rotor med låg
Maks. RCF 20,800 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Til brug med (udstyr) F-45-30-11
Vinkel 45°
Inkluderer 30 x 1,5 ml spande
Antal steder 30