Beskrivelse
- For 6x 85 ml rør
- Inkluderer rotordåg
- Maks. hastighed: 18.500x g (12.000 rpm) i Centrifuge 5810 R eller 15.500x g (11.000 rpm) i 5804/5804 R/5810
- Lav rotorvægt (3,2 kg) for nem håndtering
- 34° borehulsvinkel reducerer pilleudstryk langs rørvæggen
- Anodiseret aluminium for høj kemikalieresistens
- Rotor, låg og adaptere kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Fast vinkel rotor med låg |
| Maks. RCF | 15,560 x g |
| Maks. Hastighed | 11,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | F –34-6-38 |
| Vinkel | 34° |
| Inkluderer | 6 x 85 ml spande |
| Antal steder | 6 |