Description
- Aerosoltæt Eppendorf QuickLock rotorer lukker med kun 1/4 omgang
- Sparer tid ved daglig brug
- Fjerner gentagen stress fra dit håndled
Specifications
Specifications
| Oversigt | Model F-35-6-30 |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 6 x 15/50 ml |
| Til brug med (udstyr) | 5430/5430R Centrifuger |
| Vinkel | Fast |
| Inkluderer | Låg |
| Antal steder | 6 |