Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca: Eppendorf™ 5427753001
5359.99 DKK valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Este artĂculo no se puede devolver.
Vea la polĂtica de devoluciones
DescripciĂłn
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Especificaciones
Model F-45-48-11 | |
30 x 1.5/2 mL | |
14,000 rpm | |
Fixed | |
30 |
Fixed Angle Rotor | |
20,800 x g | |
5430/5430R Centrifuges | |
Aerosol rotor lid |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Elevate Your Beverage Testing with Precision Solutions
Get amazing savings on products for your analysesPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂtulo del producto
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid > Model: FA-45-30-11
ÂżDetecta una oportunidad de mejora?Comparta una correcciĂłn de contenido