Få mere at vide
Invitrogen™ Lyseringsopløsning uden fiksering, lys med høj udbytte
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
High-Yield Lyse er en forblandet, fikseringsfri erytrocytlyseringsopløsning, der kan bruges til at fjerne røde blodlegemer fra fuldblod til flowcytometrisk analyse med minimalt tab af sjældne blodcellepopulationer. Ved hjælp af dette reagens udføres lysering af erytrocytter umiddelbart efter farvning af blodprøverne med Invitrogen's fluorokrom-konjugerede monoklonale antistoffer.
Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato |
| Prøvetype | Blod |
| Produkttype | Lyseringsopløsning |
| Mængde | 500 ml |
| Reagenstype | Fuldblodslysebuffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |