Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fikserings-/permeabiliseringsfortynder
Artikelnummer. 12746048
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12746048 100 ml Pakke med 100
1 options
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 12746048 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00522356
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid
Beregnet til at blive brugt sammen med antistoffer mod transkriptionsfaktorer og nukleare proteiner, såsom Foxp3 og Ki-67, samt cytokiner og kemokiner.
  • Dette skal bruges i kombination med fikserings-/permeabiliseringskoncentratet (kat. 00-5123) og permeabiliseringsbufferen (10X) (kat. 00-8333)
  • Alternativt kan alle nødvendige buffere til farvning med disse antistoffer købes som et sæt i Foxp3/Transcription Factor Buffer Staining Set (kat. 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Reagenstype Fikseringsfortynder, permeabiliseringsfortynder
Produktlinje eBioscience
Produkttype Fikserings-/permeabiliseringsfortynder