Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fikserings-/permeabiliseringskoncentrat
Beskrivelse
Indeholder
En 30 ml flaske
- Dette skal bruges i kombination med fikserings-/permeabiliseringsfortynderen (kat. 00-5223) og permeabiliseringsbufferen (10X) (kat. 00-8333)
- Alternativt kan alle nødvendige buffere til farvning med disse antistoffer købes som et sæt i Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (kat. 00-5523)
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | En 30 ml flaske |
| Mængde | 30 ml |
| Reagenstype | Fikseringsreagens, permeabiliseringsreagens |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Fikserings-/permeabiliseringsbuffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.