Få mere at vide
Invitrogen™ Fikseringsmedium (medium A)
Mængde:
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fikseringsmedium (medium A) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Fixation Medium-formlen var specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmediet og vaskes. Celler kan derefter inkuberes med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Fixation Medium-formlen var specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmediet og vaskes. Celler kan derefter inkuberes med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 5 ml |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Reagenstype | Fikseringsreagens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Fikseringsmedium |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.