Få mere at vide
Invitrogen™ Fikseringsmedium (medium A)
Artikelnummer. 10572625
Skift visning
Mængde:
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10572625 5 ml Hver
10416103 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572625 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. GAS001S5
 Begrænset vare
På lager
Fikseringsmedium (medium A)
Fikseringsmedium (medium A) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
  • Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
  • Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
  • Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
    Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
    Fixation Medium-formlen var specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
    Hvordan det virker
    Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmediet og vaskes. Celler kan derefter inkuberes med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
    Mængde 5 ml
    Volumen (metrisk) 5 mL
    Reagenstype Fikseringsreagens
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produkttype Fikseringsmedium
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.