Få mere at vide
Invitrogen™ Fikseringsmedium (medium A)
Artikelnummer. 10416103
Skift visning
Mængde:
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10416103 100 ml Hver
10572625 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10416103 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. GAS001S100
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fikseringsmedium (medium A)
Fikseringsmedium (medium A) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
  • Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
  • Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
  • Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
    Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
    Fixation Medium-formlen var specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
    Hvordan det virker
    Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmediet og vaskes. Celler kan derefter inkuberes med permeabiliseringsmedium (medium B) (kat. nr. GAS002S100) og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
    Mængde 100 ml
    Volumen (metrisk) 100 mL
    Opbevaringsbuffer Formaldehyd
    Farve Grå
    Form Væske
    Reagenstype Fikseringsreagens
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Til brug med (applikation) Flowcytometri
    Produktlinje FIX og PERM
    Produkttype Fikseringsmedium
    Vis mere Vis mindre
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.