Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Artikelnummer. 13539140
Skift visning
Mængde:
100 prøver
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13539140 100 prøver 100 tests
15383562 500 tests 500 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13539140 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 65086514
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et levedygtighedsfarvestof, der kan bruges til irreversibelt at mærke døde celler før kryokonservering, fiksering og/eller permeabiliseringsprocedurer.
  • I modsætning til 7-AAD og propidiumiodid kan celler mærket med Fixable Viability Dyes vaskes, fikseres, permabiliseres og farves for intracellulære antigener uden tab af farvningsintensiteten af de døde celler
  • Brugen af Fixable Viability Dyes gør det således muligt at udelukke døde celler fra analyse, når intracellulære mål studeres
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteres af den røde (633 nm) laserlinje og har en peak emission på 780 nm, der kan detekteres ved hjælp af et 780/60 båndpasfilter (svarende til APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
  • Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
  • Hvis procentdelen af døde celler forventes at være mindre end 5 %, anbefales det at tage en lille alikvot af celler og opvarme dem ved 65 C i 1 °minut og derefter straks lægge dem på is i 1 minut.
  • Efter denne behandling kan de varmedræbte celler kombineres 1:1 med levende celler og derefter farves med Fixable Viability Dye
  • Test tyder på, at kompensationen ud af de fleste detektorer er ubetydelig, hvor kompensationen ud af PE-cyanin7 er den højeste på mindre end 5 %
  • Faktiske kompensationsværdier vil afhænge af hver investigators specifikke instrument, filtersæt og PMT-spændingsindstillinger
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet
  • Det skal beskyttes mod lys og fugt
  • Opbevares ved -°70 C med tørremiddel, den kan fryse-tøes op til 20 gange
  • Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Infrarødt
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Farve
Emission 633/780
Produktlinje eBioscience
Mængde 100 prøver