Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 506/780 prøvepakke
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Fixable Viability Farvestoffer kan bruges til at mærke celler fra alle arter
- Leveres som forfortyndede opløsninger fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet. Det skal beskyttes mod lys og fugt
- Opbevar kl− 70 °C med tørremiddel
- Den kan fryse-tøes op til 20 gange
- Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
- Kan exciteres af den violette (405nm) laserlinje og har en maksimal emission på 506nm
- Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
- Kan exciteres af den røde (633nm) laserlinje og har en peak emission på 780nm
- Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
- Farvning kan udføres før eller efter overfladefarvning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn, infrarød |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Emission | 405 506, ⁄⁄633 780 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 1 kit |