Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV
Mængde:
100 tests
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
Descrizione
- Fixable Viability Farvestoffer kan bruges til at mærke celler fra alle arter
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV kan exciteres af en UV-laserlinje (≈ 350nm) og har en maksimal emission på 455nm
- Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet. Det skal beskyttes mod lys og fugt
- Opbevar kl− 70 °C med tørremiddel
- Den kan fryse-tøes op til 20 gange
- Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
- Farvning kan udføres før eller efter overfladefarvning
- Celler kan kryokonserveres efter farvning uden negativ effekt på farvningsintensiteten af døde celler efter optøning
Specifica
Specifica
| Farve | Blå |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Emission | ⁄350 455 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 500 tests |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto