Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV
Artikelnummer. 15510617
Mængde:
100 tests
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
Artikelnummer. 15510617
Brand: Invitrogen™ 65086818
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges til irreversibelt at mærke døde celler før kryokonservering, fiksering og/eller permeabiliseringsprocedurer. I modsætning til 7-AAD og PI kan celler mærket med Fixable Viability Dyes vaskes, fikseres, permabiliseres og farves for intracellulære antigener uden tab af farvningsintensitet.
  • Fixable Viability Farvestoffer kan bruges til at mærke celler fra alle arter
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV kan exciteres af en UV-laserlinje (≈ 350nm) og har en maksimal emission på 455nm
  • Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet. Det skal beskyttes mod lys og fugt
  • Opbevar kl− 70 °C med tørremiddel
  • Den kan fryse-tøes op til 20 gange
  • Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
  • Farvning kan udføres før eller efter overfladefarvning
  • Celler kan kryokonserveres efter farvning uden negativ effekt på farvningsintensiteten af døde celler efter optøning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Farve
Emission ⁄350 455
Produktlinje eBioscience
Mængde 500 tests