Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV
Mængde:
100 tests
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
Beskrivelse
- Fixable Viability Farvestoffer kan bruges til at mærke celler fra alle arter
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV kan exciteres af en UV-laserlinje (≈ 350nm) og har en maksimal emission på 455nm
- Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 455UV leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet. Det skal beskyttes mod lys og fugt
- Opbevar kl− 70 °C med tørremiddel
- Den kan fryse-tøes op til 20 gange
- Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
- Farvning kan udføres før eller efter overfladefarvning
- Celler kan kryokonserveres efter farvning uden negativ effekt på farvningsintensiteten af døde celler efter optøning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Emission | ⁄350 455 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 100 tests |