Få mere at vide
Invitrogen™ LAVE& PERM™ Cellepermeabiliseringssæt
Artikelnummer. p-7075888
Antal prøver:
200 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10324023
Brand: Invitrogen™ GAS003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
LAVE& PERM™ Cellepermeabiliseringssæt
FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringskit bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang for antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningsegenskaber.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
  • Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
  • Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
  • Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
    Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
    FIX & PERM™ formel blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet. PERM™ Cell Permeabilization Kit er velegnet til forskellige biologiske prøver og er blevet valideret til brug med cellelinjer, fuldblod og knoglemarv. FIX & PERM™ kit har vist sig at identificere tidligere ikke-detekterbare intracellulære markører nøjagtigt. I modsætning til andre fikserings- og permeabiliseringsreagenser, der er tilgængelige på markedet, er FIX & PERM™ farvningsprotokol efterlader cellernes morfologiske spredningskarakteristika intakte.
    Hvordan det virker
    FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit indeholder 2 reagenser: Fikseringsmedium (medium A) og permeabiliseringsmedium (medium B). Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium, vaskes og inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorochrom-mærket antistof. Fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er også tilgængelige separat (kat. nr. GAS001S100 & GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Antal prøver 50 prøver
    Produktlinje LAVE& PERM
    Mængde 50 prøver
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produkttype Fikserings-/permeabiliseringsreagens
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.