Få mere at vide
Invitrogen™ LAVE& PERM™ Cellepermeabiliseringssæt
Artikelnummer. 10334023
Skift visning
Antal prøver:
200 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
10334023 200 prøver Hver
10324023 50 prøver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334023 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. GAS004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 DKK
    2392.65 DKK / 200 reaktioner
    Spare 797.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
LAVE& PERM™ Cellepermeabiliseringssæt
FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringskit bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang for antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningsegenskaber.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
  • Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
  • Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
  • Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
    Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
    FIX & PERM™ formel blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet. PERM™ Cell Permeabilization Kit er velegnet til forskellige biologiske prøver og er blevet valideret til brug med cellelinjer, fuldblod og knoglemarv. FIX & PERM™ kit har vist sig at identificere tidligere ikke-detekterbare intracellulære markører nøjagtigt. I modsætning til andre fikserings- og permeabiliseringsreagenser, der er tilgængelige på markedet, er FIX & PERM™ farvningsprotokol efterlader cellernes morfologiske spredningskarakteristika intakte.
    Hvordan det virker
    FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit indeholder 2 reagenser: Fikseringsmedium (medium A) og permeabiliseringsmedium (medium B). Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium, vaskes og inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorochrom-mærket antistof. Fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er også tilgængelige separat (kat. nr. GAS001S100 & GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
    Antal prøver 200 prøver
    Produktlinje FIX & PERM
    Mængde 200 prøver
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produkttype Fikserings-/permeabiliseringsreagens
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.