Få mere at vide
VELP Scientifica FIWE Advance Automatic Fiber Analyzer
Artikelnummer. 17851849 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Artikelnummer. Spænding
17851849 115/230 V
1 options
Artikelnummer. 17851849 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F30500500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fuldautomatisk analysator til bestemmelse af rå- og detergentfiber i henhold til officielle referencemetoder, der kræver minimal operatørtid med unik brugergrænseflade og cloud-forbindelse.
OVERENSSTEMMELSE OG KONSISTENS
  • Digelmetoden er i overensstemmelse med officielle standarder (ISO og AOAC ) sikrer pålidelighed og effektivitet.
  • Råfiberbestemmelse og detergent Fiberbestemmelse af NDF, ADF og ADL.
  • Fiberrester forbliver i digler under alle trin af analysen, hvilket eliminerer risikoen for fejl og sikrer ensartede resultater.
LÆS THE PRØVER OG KØR
  • FIWE Advance opvarmer og doserer de nødvendige reagenser præcist for at analysere op til 6 prøver.
  • VELP-dispenseringsmundstykket driver reagenserne præcist ind i hver kolonne og undgår brugerkontakt med varme kemikalier og dampe.
  • FIWE Advance automatiserer fordøjelses-, filtrerings- og vasketrin uden nogen operatørindblanding.
SPAR TID OG PENGE
  • Den nødvendige operatørtid er så lidt som 2 minutter.
  • FIWE Advance behandler hver prøve individuelt og tager sig af hvert trin i analysen, hvilket muliggør arbejde natten over.
  • FIWE Advances automatiske processer frigør værdifuld tid, hvilket øger laboratorieproduktiviteten og sparer penge.
COMPLETE SIKKERHED
  • Alle de nødvendige reagenser er indeholdt i dedikerede glastanke og flasker placeret inde i instrumentet.
  • FIWE Advance forvarmer, dispenserer og opsamler varme kemikalier automatisk, så risikoen for kontakt med operatøren er elimineret.
SMART OG LET AT BRUGE
  • Den 7 tommer farveberøringsskærm tilbyder en enkel og intuitiv brugergrænseflade designet til at forenkle betjeningen.
  • Vælg mellem forudindstillede metoder eller tilpas dine egne, marker som dine favoritter for hurtig adgang.
  • Valgfri balancetilslutning og stregkodescanner er tilgængelige for at forenkle analyseforberedelse.
Tekniske data
Type Automatisk fiberanalysator
Spænding 115/230 V