Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveGo™ F4 DO-målere
Artikelnummer. 15543370
Skift visning
Inkluderer:
F4 Standard sæt
F4 feltsæt
Kun F4 DO-måler
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15543370 F4 feltsæt 1 enhed
15523370 Kun F4 DO-måler 1 enhed
15533370 F4 Standard sæt 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15543370 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6605.00 DKK
    5418.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1186.57 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Indeholder
LE621 IP67 sensor, elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, bæretaske
Bærbar måler giver pålidelige og højkvalitets målinger af opløst oxygen (DO) med et enkelt klik på en knap
  • Robust, IP67 vandtæt ABS-hus
  • Stort, velstruktureret 3,1 tommer segmenteret LCD-display for nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • Ergonomisk design giver komfort til både store og små hænder
  • Sammenfoldelig fodstativ giver optimal visning, mens den er placeret på en laboratoriebænk
  • Tåler våde og krævende miljøer
  • Topunktskalibrering 100% og 0%
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • BNC, Cinch sensor indgange
  • Ideel til mobile applikationer i laboratoriet, at-line eller udendørs
Specifikationer:
  • DO-område: 0,01 til 45 mg/L, ppm
  • DO-opløsning: 0,01 mg/L, 0,01 ppm
  • DO-nøjagtighed:± 0,1 %
  • DO-mætning: 0,1 % til 400 %
  • DO Mætningsopløsning: 0,1 %
  • DO Mætningsnøjagtighed:± 1 %
  • Temperaturområde: 0° til 50 °C
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: ATC og MTC
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, aktuel kalibrering
  • Driftstider:> 200 timer.
  • Strømforsyning: 4 x 1,5 V AAA LRO3 eller 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensioner: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
  • Vægt: 0,26 kg (0,5 lb.)
Applikationer:
  • Kun F4-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • F4 Standard Kit: Velegnet til vandige prøver, alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke
  • F4 Field Kit: Velegnet til vandige prøver, alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke og til målinger på farten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveGo DO meter F4-Field-Kit
Inkluderer F4 feltsæt
Måletilstande Opløst ilt
Sensortyper Opløst ilt-sensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0 til 45 mg/L
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Hukommelse 200 målinger
IP-vurdering IP67
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85%
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0 til 400%
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk, Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Range (RDO) 0 til 45 mg/L
Model- GØR BÆRBAR F4
Kanaler 1
Type Bærbar opløst ilt-måler