Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Ledningsevnemålere
Artikelnummer. p-7070340 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
F3 Field Kit
FP30 standardsæt
Kun F3 Conductivity Meter
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15513370
Brand: Mettler Toledo™ 30266883
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm og 12,88mS/cm standardposer
Bærbar måler giver pålidelige ledningsevnemålinger af høj kvalitet med et enkelt klik på en knap
Forskellige kombinationer af bærbare målere, sensorer og tilbehør er tilgængelige, som er ideelle til specifikke applikationer eller prøver.
  • Robust, IP67 vandtæt ABS-hus
  • Stort, velstruktureret 3,1 tommer segmenteret LCD-display for nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • Ergonomisk design giver komfort til både store og små hænder
  • Sammenfoldelig fodstativ giver optimal visning, mens den er placeret på en laboratoriebænk
  • Tåler våde og krævende miljøer
  • Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • LTW 7-bens sensorindgange
  • Ideel til mobile applikationer i laboratoriet, at-line eller udendørs
Specifikationer:
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS/cm til 200mS/cm
  • Ledningsevne Opløsning: Automatisk rækkevidde
  • Konduktivitetsnøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01mg/L til 200g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, aktuel kalibrering
  • Driftstider:> 200 timer.
  • Strømforsyning: 4 x 1,5 V AAA LRO3 eller 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensioner: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
  • Vægt: 0,26 kg (0,5 lb.)
Applikationer:
  • Kun F3-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • F3 Standard Kit: Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
  • F3 Field Kit: Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne og til målinger på farten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveGo Kond. måler F3
Inkluderer Elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm og 12,88mS/cm standardposer
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00μ S/cm til 200 mS/cm
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L to 200 g/L
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger
Datapunkter 200
Indgange LTW 7-benet
IP-vurdering IP67
Dimensioner (L x B x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Model- COND BÆRBAR F
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Kanaler 1
Type Kun F3 Conductivity Meter