Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Ledningsevnemålere
Artikelnummer. 15563370
Skift visning
Type:
Ledningsevnemåler
Måler med feltudstyr
Måler med standardkit
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15563370 Måler med standardkit 1 enhed
15513370 Ledningsevnemåler 1 enhed
15553370 Måler med feltudstyr 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15563370 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266888
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
LE703 IP67 sensor, elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm og 12,88mS/cm standardposer
Bærbar måler giver pålidelige ledningsevnemålinger af høj kvalitet med et enkelt klik på en knap
Forskellige kombinationer af bærbare målere, sensorer og tilbehør er tilgængelige, som er ideelle til specifikke anvendelser eller prøver.
  • Robust, IP67 vandtæt ABS-hus
  • Stor, velstruktureret 3,1 tommer segmenteret LCD-skærm for nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • Ergonomisk design giver komfort til både store og små hænder
  • Foldbart fodstativ giver optimal visning, mens man sidder på et laboratoriebord
  • Modstår våde og krævende miljøer
  • Étpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • LTW 7-bens sensorindgange
  • Ideel til mobile applikationer i laboratoriet, online eller udendørs
Specifikationer:
  • Ledningsevneområde: 0,00 μS/cm til 200 mS/cm
  • Ledningsevneopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Ledningsevnenøjagtighed: ±0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01 mg/L til 200 g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: ±0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/°Cto 10,00%/°C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
  • Åbningstider: >200 timer.
  • Strømforsyning: 4 x 1,5V AAA LRO3 eller 4 x 1,2V AAA NiMH HR03
  • Dimensioner: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
  • Vægt: 0,26 kg (0,5 lb)
Applikationer:
  • Kun F3-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke er inkluderet i et sæt
  • F3 Standard Kit: Egnet til vandige prøver med mellem- til høj ledningsevne
  • F3 Field Kit: Velegnet til vandige prøver med mellem- til høj ledningsevne og til målinger på farten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveGo Kond.måler F3-Std-Kit
Inkluderer LE703 IP67 sensor, elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, 1413 μS/cm og 12,88mS/cm standardposer
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00μ S/cm til 200 mS/cm
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L til 200 g/L
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger
Datapunkter 200
Indgange LTW 7-benet
IP-vurdering IP67
Dimensioner (L x B x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Model- COND PORTABLEF3
Sprog kinesisk, kinesisk (TW), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, vietnamesisk
Kanaler 1
Type Måler med standardkit