Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveGo™ F2 pH/mV målere
Beskrivelse
Indeholder
LE427 IP67 sensor, elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, pH buffer startpakke, bæretaske
Forskellige kombinationer af bærbare målere, sensorer og tilbehør er tilgængelige, som er ideelle til specifikke anvendelser eller prøver.
- Robust, IP67 vandtæt ABS-hus
- Stor, velstruktureret 3,1 tommer segmenteret LCD-skærm for nem visning
- Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
- Ergonomisk design giver komfort til både store og små hænder
- Foldbart fodstativ giver optimal visning, mens man sidder på et laboratoriebord
- Modstår våde og krævende miljøer
- Inkluderer kompakt bæretaske
- Trepunktskalibrering med fire foruddefinerede buffergrupper
- ATC- og MTC-temperaturkompensation
- Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
- BNC, Cinch-sensorindgange
- Ideel til mobile applikationer i laboratoriet, online eller udendørs
- pH-område: 0,00 til 14,00
- pH-resolution: 0,01
- pH-nøjagtighed: ±0,01mV
- mV Rækkevidde: -1999 til 1999mV
- mV-resolution: 1 mV
- mV nøjagtighed: ±1mV
- Temperaturområde: 0° til +100 °C (32° til 212 °F)
- Temperaturopløsning: 0,1 °C
- Temperaturnøjagtighed: ±0,5 °C
- Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
- Åbningstider: >200 timer.
- Strømforsyning: 4 x 1,5V AAA LRO3 eller 4 x 1,2V AAA NiMH HR03
- Dimensioner: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
- Vægt: 0,26 kg (0,5 lb)
- Kun F2-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke er inkluderet i et sæt
- F2 Food Kit: Velegnet til faste og semi-faste prøver som kød, frugt, ost og mere
- F2 Field Kit: Velegnet til et bredt udvalg af generelle vandprøver og til målinger på farten
- F2 Standard Kit: Velegnet til et bredt udvalg af generelle vandige prøver, herunder emulsioner og suspensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | LE427 IP67 sensor, elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, pH buffer startpakke, bæretaske |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,5 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±1 |
| Til brug med (applikation) | Til faste og halvfaste prøver såsom kød, frugt, ost og mere |
| Måletilstande | pH |
| Kalibrering | Lineær |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Rækkevidde (mV) | -1999 til 1999 |
| Opløsning (mV) | 1mV |
| Vis mere |