Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveGo™ F2 pH/mV målere
Artikelnummer. 15543380
Skift visning
Type:
Måler med feltudstyr
Måler med madkit
Måler med standardkit
pH/mV-måler
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15543380 pH/mV-måler 1 enhed
15573370 Måler med standardkit 1 enhed
15503370 Måler med feltudstyr 1 enhed
15593360 Måler med madkit 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15543380 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00 DKK
    2522.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 417.96 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Indeholder
Elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, pH buffer startpakke
Bærbart måler giver pålidelige pH/mV-målinger af høj kvalitet med et enkelt klik på en knap
Forskellige kombinationer af bærbare målere, sensorer og tilbehør er tilgængelige, som er ideelle til specifikke anvendelser eller prøver.
  • Robust, IP67 vandtæt ABS-hus
  • Stor, velstruktureret 3,1 tommer segmenteret LCD-skærm for nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • Ergonomisk design giver komfort til både store og små hænder
  • Foldbart fodstativ giver optimal visning, mens man sidder på et laboratoriebord
  • Modstår våde og krævende miljøer
  • Inkluderer kompakt bæretaske
  • Trepunktskalibrering med fire foruddefinerede buffergrupper
  • ATC- og MTC-temperaturkompensation
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • BNC, Cinch-sensorindgange
  • Ideel til mobile applikationer i laboratoriet, online eller udendørs
Specifikationer:
  • pH-område: 0,00 til 14,00
  • pH-resolution: 0,01
  • pH-nøjagtighed: ±0,01mV
  • mV Rækkevidde: -1999 til 1999mV
  • mV-resolution: 1 mV
  • mV nøjagtighed: ±1mV
  • Temperaturområde: 0° til +100 °C (32° til 212 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: ±0,5 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
  • Åbningstider: >200 timer.
  • Strømforsyning: 4 x 1,5V AAA LRO3 eller 4 x 1,2V AAA NiMH HR03
  • Dimensioner: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
  • Vægt: 0,26 kg (0,5 lb)
Applikationer:
  • Kun F2-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke er inkluderet i et sæt
  • F2 Food Kit: Velegnet til faste og semi-faste prøver som kød, frugt, ost og mere
  • F2 Field Kit: Velegnet til et bredt udvalg af generelle vandprøver og til målinger på farten
  • F2 Standard Kit: Velegnet til et bredt udvalg af generelle vandige prøver, herunder emulsioner og suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Elektrodeclips, håndledsrem, installation QuickGuide, pH buffer startpakke
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Til brug med (applikation) Applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke inkluderet i et sæt
Måletilstande pH
Kalibrering Lineær
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) -1999 til 1999
Opløsning (mV) 1mV
Kalibreringspunkter 3
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1°
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys Ingen
Hukommelse 200 målinger, aktuel kalibrering
Datapunkter 200
Log funktionstype Automatisk, manuel
Indgange BNC, Cinch
Dimensioner (L x B x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Model- F2
Temperaturkompensation ATC og MTC
Type pH/mV-måler