Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 konduktivitetsmålere
Artikelnummer. p-7070337 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
F3 standardsæt
Kun FP30 meter
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15533380
Brand: Mettler Toledo™ 30266945
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm og 12,88mS/cm standardposer
Kompakt bordmåler giver højkvalitets ledningsevnemålinger med et enkelt klik på en knap
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • RS232 eller USB porte til at eksportere data direkte enten til en printer eller en pc til videre behandling
  • Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel celle konstant input
  • Mini-DIN sensor indgang
  • Har analog udgang, automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • Konduktivitetsområde: 0,01 μS/cm til 500mS/cm
  • Ledningsevne Opløsning: Automatisk rækkevidde
  • Konduktivitetsnøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01mg/L til 300g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
  • Salinitetsområde: 0,00 til 42 psu
  • Salinitetsopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Salinitets nøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, aktuel kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Applikationer:
  • Kun FP30-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • FP30 standardsæt: Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveEasy Plus FP30-Std
Inkluderer FP30 meter, LE703 pH-sensor, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 1413 mS/cm og 12,88 mS/cm), testcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel celle konstant input
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 500 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) Automatisk rækkevidde
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 to 42 psu
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,3 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger, aktuel kalibrering
Datapunkter 200
Datastyringsdetaljer RS232 eller USB havne
Indgange Mini-DIN
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- FP30
Type F3 standardsæt
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz