Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 konduktivitetsmålere
Artikelnummer. 15533380
Skift visning
Type:
Ledningsmåler
Måler med standardkit
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15533380 Måler med standardkit 1 enhed
15523380 Ledningsmåler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15533380 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10995.00 DKK
    9457.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1537.38 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Indeholder
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm og 12,88mS/cm standardposer
Kompakt bordmåler giver højkvalitets ledningsevnemålinger med et enkelt klik på en knap
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • RS232 eller USB porte til at eksportere data direkte enten til en printer eller en PC til videre behandling
  • Étpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel cellekonstant indgang
  • Mini-DIN sensorinput
  • Har analog udgang, automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • Ledningsevneområde: 0,01 μS/cm til 500 mS/cm
  • Ledningsevneopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Ledningsevnenøjagtighed: ±0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01 mg/L til 300 g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Saltholdighedsområde: 0,00 til 42 PSU
  • Saltholdsopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Saltholdighedsnøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/°C til 10,00%/°C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb)
Applikationer:
  • Kun FP30-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • FP30 Standardkit: Velegnet til vandige prøver med mellem- til høj ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveEasy Plus FP30-Std
Inkluderer FP30 meter, LE703 pH-sensor, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 1413 mS/cm og 12,88 mS/cm), testcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel celle konstant input
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 500 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) Automatisk rækkevidde
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 42 PSU
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L til 300 mg/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,3 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger, aktuel kalibrering
Datapunkter 200
Datastyringsdetaljer RS232 eller USB havne
Indgange Mini-DIN
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- FP30
Type Måler med standardkit
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz